Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Raccord KK pression rapide, complet avec les parties de tubage
Pour faire un joint sécurisé de 2 petits flexibles.
112.00€ - 138.00€
Spécification
Quantité | 10 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Raccord serré des deux extrémités de tuyaux |
À utiliser avec (application) | Raccord serré des deux extrémités de tuyaux |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11726978
|
DWK Life Sciences
286340304 |
9 mm |
138.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15874688
|
DWK Life Sciences
286340201 |
4,5 mm |
112.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le raccord pression rapide KECK™ avec parties flexibles connecte rapidement, en toute sécurité et de manière étanche 2 flexibles et serre ou desserre facilement avec une simple rotation 1/4. Disponible en 2 tailles : 2 x 4,5mm et 2 x 9mm.- Complet avec partie flexible
- Raccord de pression rapide avec deux parties flexibles
- connexion et desserrage aisés avec seulement 1/4 de rotation
Spécification
10 | |
Raccord serré des deux extrémités de tuyaux | |
Raccord serré des deux extrémités de tuyaux |