Learn More
Kérosène, qualité réactif, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Catalog Number 15683860
Click to view available options
Quantité:
3.8 L
18.9 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Boîte en acier inoxydable
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
8008-20-6
MFCD00135561
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
8008-20-6
MFCD00135561
qualité réactif, faible odeur
  • ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Kerosene
Couleur Incolore
Densité 0.8g/mL at 25°C
Point d’ébullition 175°C to 325°C
Point d’éclair 70°C (158°F)
Conditionnement Boîte en acier inoxydable
Quantité 18.9 L
Numéro UN UN1223
Densité de vapeur 4.5 (vs air)
Qualité Réactif
Forme physique Liquide