Learn More
Sel de sodium d’acide α-cétoglutarique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229022
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
22202-68-2
C5H5NaO5
168.08
MOTOGHHLNTXPTI-UHFFFAOYSA-M
sodium hydrogen 2-oxoglutarate, pentanedioic acid, 2-oxo-, sodium salt, pentanedioic acid, 2-oxo-, sodium salt 1:?, 2-ketoglutaric acid monosodium salt, 2-oxoglutaric acid, sodium salt, glutaric acid, 2-oxo-, sodium salt, alpha-ketoglutaric acid, sodium salt, 2-oxoglutaric acid 1-sodium salt, sodium 4-carboxy-4-oxobutanoate
23672314
Sodium ; 5-hydroxy-4,5-dioxopentanoate
C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)O.[Na+]
22202-68-2
C5H5NaO5
168.08
MOTOGHHLNTXPTI-UHFFFAOYSA-M
sodium hydrogen 2-oxoglutarate, pentanedioic acid, 2-oxo-, sodium salt, pentanedioic acid, 2-oxo-, sodium salt 1:?, 2-ketoglutaric acid monosodium salt, 2-oxoglutaric acid, sodium salt, glutaric acid, 2-oxo-, sodium salt, alpha-ketoglutaric acid, sodium salt, 2-oxoglutaric acid 1-sodium salt, sodium 4-carboxy-4-oxobutanoate
23672314
Sodium ; 5-hydroxy-4,5-dioxopentanoate
C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)O.[Na+]
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau α-Ketoglutaric acid sodium salt
Couleur Blanc
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
pH 3.6 to 4.0 (0.5% aq. soln.)
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire HO2CCH2CH2C(=O)CO2Na
Poids de la formule 168.08
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1.0% max.
Conditionnement Bouteille en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha-Ketoglutaric acid sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.