Learn More
Welch™ Bague de centrage KF avec filtre en tissu
Conçue pour une utilisation avec les filtres à air Welch Ilmvac™.
Marque:  Welch™ 701211
Code nomenclature Nacres: VA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10356502
  • 85.07€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
  • Anneau de centrage KF avec filtre en tissu et joint torique Viton
  • À utiliser avec le séparateur 16 DN
Spécification
Spécification
Séparateur 16 DN
1 de chaque
Anneau de centrage externe KF