Learn More
KIAA0368 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | KIAA0368 |
---|---|
Concentration | 0.32 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804255
|
Proteintech
25684-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16894245
|
Proteintech
25684-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ecm29 appears to be one of three proteins which associate significantly with proteasomes. Ecm29 has been shown to enhance the stability of the proteasome. Ecm29 deletion has been shown to produce 26S proteasomes which dissociated in the absence of ATP. It was thus suggested that Ecm29 tethers the regulatory complex to the proteasome.Spécification
KIAA0368 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q5VYK3 | |
23392 | |
KIAA0368 Fusion Protein Ag22309 | |
Primary | |
-20°C | |
ECPAS |
0.32 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ECM29, extracellular mutant 29, KIAA0368, KIAA1962, RP11 386D8.2 | |
ECPAS | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |