Learn More
KIAA1797 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 30140-1-AP-20UL
Code nomenclature Nacres: NA.46
Produktkod. 18038755
  • 145.00€ / 20µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
The KIAA1797 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human KIAA1797. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The KIAA1797 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifikationer
Specifikationer
KIAA1797
850 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Mouse, Rat
150 kDa
IgG
Western Blot, ELISA
FLJ20375, KIAA1797
20 μL
54914
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.