missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIF3C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène KIF3C
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16812924
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14333-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16802924
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14333-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

KIF3C is a microtubule-based anterograde translocator for membranous organelles.
Spécification

Spécification

KIF3C
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O14782, O35066, O55165
16570, 3797, 85248
KIF3C Fusion Protein Ag5619
Primary
-20°C
KIF3C
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KIF3C, kinesin family member 3C, Kinesin like protein KIF3C
Kif3c
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications