Learn More
DWK Life Sciences Pipettes Mohr (de mesure) de classe B réutilisables Kimble™ KIMAX™-51 Brand
Fabrication robuste
5.35€ - 175.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM E438, USP type I, classe B |
---|---|
Classe | B |
Matériau | Verre borosilicaté |
Graduée | Oui |
Type | Pipette Mohr |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15252676
|
DWK Life Sciences
37020-110 |
Blanc | 0,1 mL | ± 0,005 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12645866
|
DWK Life Sciences
37020-10 |
Orange | 10 mL | ± 0.06 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Fabrication robuste
- Destinées aux travaux de laboratoires de chimie—les ouvertures de pointe sont plus petites que celles généralement requises pour les opérations de laboratoire critiques
- Échelle graduée de couleur marron indélébile, incrustée dans un tube à alésage uniforme au-dessus d’une pointe conique
- Code couleur par taille pour faciliter le tri
- Pointes en verre trempé
- Étalonnées pour délivrer un volume donné
Compliance
Conçu conformément aux normes ASTM™ E 1293, Classe B style 1
Spécification
ASTM E438, USP type I, classe B | |
Verre borosilicaté | |
Pipette Mohr |
B | |
Oui | |
Non |