Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques réutilisablesKimble™ KIMAX™-51 Brand avec ouverture usinée
Pointe trempée avec échelle brune permanente fondue dans une tubulure à alésage uniforme sans gravure
Marque:  DWK Life Sciences 37034A5
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11888472
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Pointe trempée avec échelle marron permanente fusionnée dans une tubulure uniforme sans gravure
Spécification
Spécification
ASTM E1044
Oui
13.77 in.
Bleu
350 mm
Verre borosilicaté
0.1 ml
± 0.04 ml
5 mL
Pipette sérologique