Learn More
DWK Life Sciences Béchers de forme basse KIMAX™ Colorware™, verts
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Description
- Avec bec verseur
- La pastille de marquage à finition mate peut être marquée avec un crayon ordinaire
- Les couleurs facilitent la lecture de l’échelle graduée
Compliance
Designed from ASTM™ E 960 Type I requirements
Spécification
Capacité (impériale) | 1.69 oz. |
Couleur | Cool Green |
Diamètre (impériale) externe | 1.61 in. |
Diamètre (métrique) externe | 4.1 cm |
Capacité (métrique) | 50 mL |
Matériau | Borosilicate Glass |
À utiliser avec (application) | For Easy Identification in The Lab, Reduce Cross Contamination |
Plage de graduations | 10 to 40 mL |
Hauteur (impériale) | 2.08 in. |
Hauteur (métrique) | 5.3 cm |