Learn More
DWK Life Sciences Tubes jetables en verre borosilicaté lisses Kimble™
Conviennent à diverses applications, notamment les procédures de lavage des cellules.
Marque:  DWK Life Sciences 735001275
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 5.78700kg
Code produit. 11880074
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Utilisez ces tubes en verre pour diverses applications, notamment les procédures de lavage des cellules. Les tubes en verre jetables Kimble™ KIMAX™ sont fabriqués en verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51, qui offre une excellente résistance chimique à l’écoulement de sodium, souvent observé dans les produits en verre sodocalcique.
  • Ces tubes de qualité supérieure sont dotés d’un fond robuste et uniforme et de longueurs homogènes 
  • Les formats 10 x 75 et 12 x 75 mm conviennent aux procédures de lavage des cellules
  • Les tubes sont conditionnés dans des plateaux pratiques pour faciliter leur utilisation sur les paillasses et dans les tiroirs
  • Le format de 6 x 50 mm est souvent appelé “tube Durham”
  • Les plateaux sont conditionnés sous film plastique thermorétracté pour garder les tubes en alignement constant et les protéger contre les risques de casse et de contamination dus au transport
  • Pas de pastille de marquage
  • Conçus conformément aux spécifications de la norme ASTM E890
  • En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
Informations sur la commande
Les tubes sont emballés dans des plateaux pratiques à utiliser sur les paillasses et dans les tiroirs. Les plateaux sont conditionnés sous film plastique thermorétracté, les tubes restant parfaitement alignés, ce qui les protège contre les risques de casse et de contamination dus au transport. Les tubes sont fournis dans des boîtes de 1000, à l’exception des modèles 14-957-96J et 14-957-96K, présentés en boîtes de 500.
Compliance
Conformité aux exigences relatives au verre de la spécification ASTM E438, type I, classe B
Spécification
Spécification
USP type I, ASTM E 438 type I, classe B
75 mm
Oui
Aucun
12 mm
6 mL
Verre borosilicaté
Excellente résistance chimique à l'écoulement de sodium
pour produits
Tube lisse