Learn More
DWK Life Sciences Flacons de pesée de forme basse KIMAX™
Flacons de pesée cylindriques de forme basse
Marque:  DWK Life Sciences 151656030
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 13508200
  • 421.00€ / 6 pièces
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le bouchon à col et à fond fermé s’insère dans le corps rodé
Compliance
Designed from Fed. Spec. NNN-B-1493, Type I, Style III.
Spécification
Spécification
1.69 oz, 50 ml
60mm
Verre
71 g
Cylindrique
50 ml
Forme basse
60/12
30mm
Bouchons
Vidéos