Learn More
DWK Life Sciences Tubes réutilisables Kimble™ KIMAX™ avec bouchon à vis revêtu de caoutchouc avec face en PTFE
Bouchon phénolique noir avec joint en caoutchouc revêtu de PTFE
875.00€ - 1780.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM E982, type VI, classe B |
---|---|
Couleur de bouchon | Noir |
Matériau du bouchon | Phénolique |
Matériau | Verre borosilicaté |
Type d’étiquette | Pastille de marquage |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11898442
|
DWK Life Sciences
45066A-13100 |
8 ml | 13 mm | 100mm | 13-415 |
1375.00€
288 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11808452
|
DWK Life Sciences
45066A-16100 |
12 mL | 16 mm | 100 mm | 15-415 |
1780.00€
288 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11818452
|
DWK Life Sciences
45066A-16125 |
16 ml | 16mm | 125mm | 15-415 |
960.00€
288 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11828452
|
DWK Life Sciences
45066A-16150 |
20 ml | 16 mm | 150 mm | 15-415 |
1020.00€
288 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11838452
|
DWK Life Sciences
45066A-20150 |
30 mL | 20 mm | 150 mm | 18-415 |
895.00€
192 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11858452
|
DWK Life Sciences
45066A-20150 |
25 ml | 20 mm | 125 mm | 18-415 |
895.00€
192 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11848452
|
DWK Life Sciences
45066A-25200 |
70 mL | 25 mm | 200 mm | 24-410 |
875.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11800084
|
DWK Life Sciences
45066A-25150 |
50 ml | 25 mm | 150 mm | 24-410 |
1180.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Bouchon phénolique noir avec joint en caoutchouc revêtu de PTFE
- Pastille de marquage blanche
- Bouchon phénolique noir
Spécification
ASTM E982, type VI, classe B | |
Phénolique | |
Pastille de marquage | |
Bouchon à vis |
Noir | |
Verre borosilicaté | |
PTFE, caoutchouc | |
Tube à essai réutilisable |