Learn More
DWK Life Sciences Tubes réutilisables avec bouchon à vis revêtu de caoutchouc Kimble™ KIMAX™
Bouchon phénolique noir avec revêtement en caoutchouc inerte
431.00€ - 865.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM E982, type VI, classe A |
---|---|
Couleur de bouchon | Noir |
Matériau du bouchon | Phénolique |
Matériau | Verre borosilicaté |
Type d’étiquette | Pastille de marquage |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11728283
|
DWK Life Sciences
45066-25150 |
50 mL | 25 mm | 150 mm | 24-410 |
865.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11738283
|
DWK Life Sciences
45066-25200 |
70 mL | 25 mm | 200 mm | 24-410 |
735.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11768263
|
DWK Life Sciences
45066-16100 |
12 mL | 16 mm | 100 mm | 15-415 |
835.00€
288 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11708273
|
DWK Life Sciences
45066-20150 |
30 mL | 20 mm | 150 mm | 18-415 |
770.00€
192 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11748283
|
DWK Life Sciences
45066-38200 |
160 mL | 38 mm | 200 mm | 38-430 |
431.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11778263
|
DWK Life Sciences
45066-16125 |
16 mL | 16 mm | 125 mm | 15-415 |
835.00€
288 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11788263
|
DWK Life Sciences
45066-16150 |
20 mL | 16 mm | 150 mm | 15-415 |
835.00€
288 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11758263
|
DWK Life Sciences
45066-13100 |
8 mL | 13 mm | 100 mm | 13-415 |
672.00€
288 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11798263
|
DWK Life Sciences
45066-20125 |
25 mL | 20 mm | 125 mm | 18-415 |
675.00€
192 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Bouchon phénolique noir avec revêtement en caoutchouc inerte
- Pastille de marquage blanche
- Les numéros Le tube n° C 14-930 convient à la détermination de l’insuline selon la méthode d’Alvation, Rubin et Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
Spécification
ASTM E982, type VI, classe A | |
Phénolique | |
Pastille de marquage | |
Bouchon à vis |
Noir | |
Verre borosilicaté | |
Caoutchouc |