Learn More
DWK Life Sciences Béchers de forme haute Kimble™ KIMAX™, avec bec verseur
Catalog Number p-33949
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 mL
300 ml
Avec bec verseur pour faciliter le versement.
With spout for easy pouring.
Bécher forme haute Kimax™
• Conforme ASTM 960, type III
• Verre Kimax™ avec graduations, bec verseur et zone de marquage
• Bécher
Compliance
Conçu à partir des exigences ASTM™ E 960 de type III (avec bec verseur) et de type IV (sans bec verseur)
Capacité (impériale) 6.76 oz.
Diamètre (impériale) externe 2.24 in.
Diamètre (métrique) externe 5.7 cm
Capacité (métrique) 200 mL
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Pour effectuer des titrations
Plage de graduations 25 à 150 ml
Hauteur (impériale) 4.09 in.
Hauteur (métrique) 10.4 cm
Comprend Spout
Incréments 25 mL
Type d’étiquette Marquage à finition mate
Quantité 12 Pk.
Type Beaker
Jetable Reusable
Graduated Yes
Certifications/Conformité ASTM E960, type III, USP type I, ASTM E438, type I, classe A
Scale Balance double blanche
Modèle Haut évasé