Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation à filetage à vis en verre de 20 ml Kimble™
Code produit 17741088 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (doublure):
Cône de joint en poly
Disque en polyéthylène
Feuille de métal à renfort de pâte
Feuille/liège
Mousse de polyéthylène
Matériau du bouchon:
Polypropylène
Urée
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis fixé
Taille du bouchon:
22 mm
Conditionnement:
500 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (doublure) Matériau du bouchon Type de bouchon Taille du bouchon unitSize
17741088 Cône de joint en poly Urée Bouchon à vis 22 mm 500 pièces
11832943 Feuille de métal à renfort de pâte Polypropylène Bouchon à vis fixé 22 mm -
17731088 Mousse de polyéthylène Polypropylène Bouchon à vis fixé 22 mm 500 pièces
15766018 Disque en polyéthylène Urée Bouchon à vis fixé 22 mm 500 pièces
17721088 Feuille/liège Urée Bouchon à vis fixé 22 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17741088 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 7451520
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en verre borosilicaté KG-33
Variété de matériaux de bouchons et de revêtements disponibles.
Informations sur la commande
Les flacons sont conditionnés dans des plateaux cellulaires dotés de coordonnées alphanumériques pour une identification rapide et facile. Les plateaux sont conditionnés sous film plastique thermorétracté pour préserver la propreté. Chaque plateau contien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Cône de joint en poly
Couleur Blanc
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 20 mL
À utiliser avec (application) Identification rapide et facile
Type d’emballage Plateaux cellulaires
Volume (impérial) 0,67 oz.
Matériau du bouchon Urée
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 22 mm
Certifications/Conformité ASTM E438