Learn More
DWK Life Sciences Homogénéisateur pour micro-tissus à système fermé Kimble™ BioMasher II™
Garantissez un broyage efficace des échantillons en réduisant l’exposition potentielle aux matières dangereuses
Marque: DWK Life Sciences 9749625002
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.18800kg
Description
Garantissez un broyage efficace des échantillons en réduisant l’exposition potentielle aux matières dangereuses
- En PP transparent
- Pilon en polyacétal avec protecteur d’arbres moulé
- Surface abrasive (pointe de pilon et surface de tube interne)
- Disponible en versions stérile et non stérile
- Capacité : 1,5 ml
Pour tissus et organes d’origine animale, matériaux de plantes, insectes, ADN, ARN, protéines, levures et enzymes
Spécification
Tube en PP, pilon en polyacétal | |
Transparent | |
1,5 ml | |
Stérile | |
Pour tissus et organes d’origine animale, matériaux de plantes, insectes, ADN, ARN, protéines, levures et enzymes |
0,05 oz, 1,5 ml | |
Emballage individuel | |
0,05 oz. | |
Oui |