Learn More
DWK Life Sciences Disque de diffusion d’échantillon pour colonnes économiques Kimble™
aucune valeur
Marque:  DWK Life Sciences 420404-1000
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 13476349
  • 22.90€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 11-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
Flex-Column™ sample diffusion discs protect the gel bed from being disrupted during sample application whenever a flow adapter is not used.
  • Un anneau en acrylique transparent est scellé sur un disque en PEHD d’une porosité de 20 µm qui protège le dessus du lit de gel lorsque l’échantillon est appliqué manuellement
  • Une barre transversale située sur le dessus de l’anneau en acrylique permet de retirer facilement le disque de diffusion de l’échantillon de la colonne.
Spécification
Spécification
Colonnes économiques Kimble-Chase
Disque de diffusion d’échantillons
1 cm