Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Buchner Kimflow™ Fritted Disc Funnels
Use where filtrate would attack paper filters and membranes
Marque:  DWK Life Sciences 28400-302
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15863167
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Use where filtrate would attack paper filters and membranes
With marking spots.
  • Heavy-wall stems and beaded top rims for extra strength
Compliance
Designed from Fed. Spec. DD-F-776.
Spécification
Spécification
Buchner Funnel
30 mL
Borosilicate Glass
USP Type I, ASTM E438 Type I, DD-F-776, Class A
30mm
75mm
30mm
8mm
115 mm
6/Cs.
Kimflow™ fritted disc, heavy wall stem
10 to 15μm