Learn More
DWK Life Sciences Ampoules à décanter Squibb KIMAX™ avec robinet d’arrêt à bouchon en PTFE
Pas de graisse requise
Marque:  DWK Life Sciences
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 15142388
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Do not require grease
Tiges inférieures en tubulure de grand diamètre pour que le liquide s’écoule complètement lorsque le robinet d’arrêt est fermé.
  • Éliminent la contamination
  • Sans liaison ni congélation
Informations sur la commande
Longueurs de tige : 60 mm.
Compliance
Produit conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E1096-86.
Spécification
Spécification
Ampoule à décanter Squibb
Verre borosilicaté
Élimine le risque de contamination
2/boîte
Verre
125 ml
ASTM E1096, type IV
60 mm
2; PTFE
22