Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Pinces Kontes™
Pour filtre de 90 mm
199.00€ - 770.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Appareil de microfiltration Ultra-Ware tout en verre avec support en acier inox |
---|---|
Diamètre (métrique) intérieur | 90 mm |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11843123
|
DWK Life Sciences
953753-0090 |
Pince en aluminium |
199.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11883123
|
DWK Life Sciences
953841-0090 |
Base de support |
770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Composant pour appareil de microfiltration Ultra-Ware tout en verre, avec support en acier inox
Spécification
Appareil de microfiltration Ultra-Ware tout en verre avec support en acier inox | |
90 mm |