Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Dounce pour tissus Kimble™ Kontes™
Conçues pour les travaux cellulaires au cours desquelles le noyau reste intact après l’homogénéisation
Marque: DWK Life Sciences 885300-0015
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Conçues pour les travaux cellulaires au cours desquelles le noyau reste intact après l’homogénéisation
Structure tout en verre
Informations sur la commande
Un exemplaire par boîte. Fourni avec deux pilons : grand (pour la réduction initiale des échantillons) et petit (pour former l’homogénat final)
Spécification
0,001 à 0,003 in | |
0,5 oz. | |
Verre | |
Conçues pour les travaux cellulaires au cours desquelles le noyau reste intact après l’homogénéisation | |
157 mm |
de 0,08 à 0,16mm | |
15 ml | |
Broyeur de tissus Dounce | |
6,1 in | |
0,5 oz., 15 ml |