Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs pour tissus Kimble™ Kontes™ Duall™ avec tube doté d’un revêtement de sécurité
Revêtement transparent autoclavable
179.00€ - 218.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Dégagement (impériale) | 0,004 à 0,006 in |
Dégagement (métrique) | de 0,1 à 0,15mm |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11808512
|
DWK Life Sciences
885460-0023 |
0,59 oz., 15 ml |
218.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11858462
|
DWK Life Sciences
885460-0021 |
0,1 oz., 3 ml |
179.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11813153
|
DWK Life Sciences
885460-0022 |
0,16 oz., 5 ml |
179.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Revêtement transparent autoclavable
- Modèle similaire à la série K885450, mais le tube est doté d’un revêtement en plastique qui retient l’homogénat en cas de rupture du tube
- Le revêtement transparent est autoclavable
- Avec pilon en verre
Spécification
Verre | |
0,004 à 0,006 in | |
de 0,1 à 0,15mm |