Learn More
DWK Life Sciences Colonnes économiques Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
Marque:  DWK Life Sciences 420400-1005
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11752354
  • 235.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 12-07-2024
Description
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
Utilisez ces colonnes avec les milieux d’échange d’ions, d’affinité, de filtration sur gel et d’interaction hydrophobe.
  • Verre borosilicaté durable
  • Avec des adaptateurs de débit
  • Les extrémités rodées de précision des colonnes offrent une étanchéité parfaite à l’aide de bouchons afin d’éviter toute fuite ou “fluage” sous pression
  • Le bouchon du réservoir fileté et facile à retirer ne saute pas sous l’effet de la pression
  • Le réservoir peut accueillir des entonnoirs auxiliaires et des réservoirs en verre
  • Raccords d’entrée et de sortie Luer-Lock en PP
  • Le support du lit est doté d’un disque en PE de 20 μm qui retient la plupart des milieux de culture pour la chromatographie aqueuse à basse pression
  • Les colonnes sont compatibles avec des adaptateurs de débit pour régler la hauteur du lit des colonnes Flex-Column (adaptateurs à commander séparément)
Spécification
Spécification
10 mm
Oui
Colonne de chromatographie économique
14,5 psi
4 ml
Verre borosilicaté type I, classe A
Luer-Lock mâle
NaOH 2N ou 100 % d’éthanol
0 à 50°C
Échange d’ions, affinité, filtration sur gel et milieux d’interaction hydrophobes
10/boîte
20 µm
500 mm
HDPE
0,79cm3