Learn More
DWK Life Sciences Colonnes économiques Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
167.00€ - 268.00€
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 15 mm |
---|---|
Type | Colonne de chromatographie économique |
“End-capped” | Oui |
À utiliser avec (application) | Échange d’ions, affinité, filtration sur gel et milieux d’interaction hydrophobes |
Gamme de température (métrique) | 0 à 50°C |
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Longueur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Longueur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11742394
|
DWK Life Sciences
420400-1505 |
9 ml | 50 mm | 5/boîte |
167.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11752394
|
DWK Life Sciences
420400-1510 |
18 ml | 100 mm | 5/boîte |
185.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11722364
|
DWK Life Sciences
420400-1520 |
35 ml | 200 mm | 5/boîte |
202.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11732364
|
DWK Life Sciences
420400-1530 |
53 ml | 300 mm | 5/boîte |
202.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11762394
|
DWK Life Sciences
420400-1515 |
27 ml | 150 mm | 5/boîte |
185.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11742364
|
DWK Life Sciences
420400-1550 |
89 ml | 500 mm | 5/boîte |
268.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17268630
|
DWK Life Sciences
420401-1517 |
301 mL | 1700 mm | À l’unité |
240.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
Utilisez ces colonnes avec les milieux d’échange d’ions, d’affinité, de filtration sur gel et d’interaction hydrophobe.
- Verre borosilicaté durable
- Avec des adaptateurs de débit
- Les extrémités rodées de précision des colonnes offrent une étanchéité parfaite à l’aide de bouchons afin d’éviter toute fuite ou “fluage” sous pression
- Le bouchon du réservoir fileté et facile à retirer ne saute pas sous l’effet de la pression
- Le réservoir peut accueillir des entonnoirs auxiliaires et des réservoirs en verre
- Raccords d’entrée et de sortie Luer-Lock en PP
- Le support du lit est doté d’un disque en PE de 20 μm qui retient la plupart des milieux de culture pour la chromatographie aqueuse à basse pression
- Les colonnes sont compatibles avec des adaptateurs de débit pour régler la hauteur du lit des colonnes Flex-Column (adaptateurs à commander séparément)
Spécification
15 mm | |
Oui | |
0 à 50°C | |
20 μm | |
PEHD | |
1,77cm3 |
Colonne de chromatographie économique | |
Échange d’ions, affinité, filtration sur gel et milieux d’interaction hydrophobes | |
14,5 psi | |
Verre borosilicaté type I, classe A | |
Luer-Lock mâle | |
NaOH 2N ou 100 % d’éthanol |