Learn More
DWK Life Sciences Adaptateurs de débit pour colonnes économiques Kimble™ Kontes™ FlexColumn
Convertissez les colonnes FlexColumn™ standard en colonnes à volume de lit ajustable
254.00€ - 258.00€
Spécification
Type | Adaptateur de contrôle du débit |
---|---|
Longueur (métrique) | 140 mm |
Matériau | POM |
Matériau de support | PEHD |
Comprend | Diamètre extérieur de 0,062 po Tubulure en PTFE FEP, joint torique Viton™ FKM, support de lit en PEHD de rechange d’une porosité de 20 µm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11798232
|
DWK Life Sciences
420415-1000 |
Dia. int. de 10 mm Colonne économique FlexColumn™ pour les concentrations et les gradients de pH, l’écoulement inverse et la séparation du débit par gravité |
258.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13423646
|
DWK Life Sciences
420415-1500 |
Dia. int. de 15 mm Colonne économique FlexColumn™ pour les concentrations et les gradients de pH, l’écoulement inverse et la séparation du débit par gravité |
254.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11708242
|
DWK Life Sciences
420415-2500 |
Dia. int. de 25 mm Colonne économique FlexColumn™ pour les concentrations et les gradients de pH, l’écoulement inverse et la séparation du débit par gravité |
254.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Incluent :
- Canule pour éluant en PTFE
- Corps en polyacétal
- Joint torique Viton™
- Un support de lit de rechange en PE de 20 μm
Informations sur la commande
Des supports de lit supplémentaires sont disponibles par paquets de 10 (voir K420415-1001, -1501, -2501).
Spécification
Adaptateur de contrôle du débit | |
POM | |
Diamètre extérieur de 0,062 po Tubulure en PTFE FEP, joint torique Viton™ FKM, support de lit en PEHD de rechange d’une porosité de 20 µm |
140 mm | |
PEHD |