Learn More
DWK Life Sciences Joints en aluminium de type bouton détachable Kimble™ Kontes™, à code couleur
Le bouchon de type bouton à deux pièces détachable et inviolable protège la zone cible et permet un accès facile
Marque: DWK Life Sciences 73843B-13
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Pour une utilisation avec des bouteilles et des flacons à sérum de 13 et 20 mm
- Conçus pour sécuriser les septa et les bouchons sur les bouteilles et les flacons
- Permet un accès facile d’un simple mouvement du pouce
- Disponibles avec des bouchons de type bouton en plastique bleus, rouges, verts et blancs pour faciliter la séparation et l’identification des échantillons
Spécification
Bleu | |
Autoclavables | |
Bouchon de type bouton rabattable |
Aluminium | |
1000/boîte | |
13 mm |