Learn More
DWK Life Sciences Tubes d’hybridation Kimble™ Kontes™
En verre borosilicaté de type I, classe A
245.00€ - 311.10€
Spécification
Certifications/Conformité | USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |
---|---|
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 45 mm |
Diamètre (impériale) interne | 1,25 in |
Diamètre (métrique) interne | 35 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Comprend | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Comprend | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13470587
|
DWK Life Sciences
736500-3530 |
300 mm | Bouchon en PP de 45 mm et joints toriques en silicone remplaçables | 11,81 in |
245.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15941542
|
DWK Life Sciences
736500-3515 |
150 mm | 45mm polypropylene cap and replaceable silicone 323 O-rings | 5.90 in. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Made of Type I, Class A borosilicate glass
- Les transferts multiples peuvent être hybridés dans un seul tube avec des feuillets en maille de nylon pour séparer les membranes (non inclus)
- Volumes de la sonde : environ 5 ml par transfert
- Utilisez un tube de 35 mm de dia. int. × 300 tubes par position du rotateur standard ou deux tubes de 35 mm de dia. int. × 150 mm par pince
Spécification
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A | |
45 mm | |
35 mm | |
À vis | |
Tube d’hybridation |
PP | |
1,25 in | |
35 mm | |
Verre borosilicaté | |
Incubateurs d’hybridation avec des agitateurs rotatifs |