Learn More
DWK Life Sciences Tubes d’hybridation Kimble™ Kontes™
En verre borosilicaté de type I, classe A
Marque: DWK Life Sciences 736500-3530
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Includes: Complet avec bouchon en polypropylène de 45 mm et joints toriques en silicone remplaçables pour garantir un joint anti-fuite
Description
Made of Type I, Class A borosilicate glass
- Les transferts multiples peuvent être hybridés dans un seul tube avec des feuillets en maille de nylon pour séparer les membranes (non inclus)
- Volumes de la sonde : environ 5 ml par transfert
- Utilisez un tube de 35 mm de dia. int. × 300 tubes par position du rotateur standard ou deux tubes de 35 mm de dia. int. × 150 mm par pince
Spécification
PP | |
Tube d’hybridation | |
Verre borosilicaté | |
Bouchon en PP de 45 mm et joints toriques en silicone remplaçables | |
35 mm | |
45 mm | |
300 mm |
11,81 in | |
1,25 in | |
À vis | |
35 mm | |
Incubateurs d’hybridation avec des agitateurs rotatifs | |
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |