Learn More
DWK Life Sciences Bouchons de flacon d’incubation Kimble™ Kontes™ et puits central
Le bouchon en caoutchouc pour flacon à bras latéral fournit un double joint sécurisé
Marque: DWK Life Sciences 882311-0000
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Bouchons de flacon à bras latéral
- Le bouchon en caoutchouc pour flacon à bras latéral fournit un double joint sécurisé
- Le bouchon à bras latéral peut être perforé avec une aiguille de seringue
- Bouchons adaptés aux flacons de 10 et 25 ml
Informations sur la commande
Les bouchons supérieurs et à bras latéral ne sont pas interchangeables.
Spécification
Caoutchouc | |
Trou à l’extérieur du centre | |
144 | |
Bouchon à manchon |