Learn More
DWK Life Sciences Flacons avec filetage à vis gradués Micro-Vial Kimble™ Kontes™
Avec bouchon supérieur solide et revêtement en caoutchouc blanc revêtu de PTFE
Marque:  DWK Life Sciences 60702-1
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10010802
Quantité Prix
1 142.00€ / 12 pièces
10 128.24€ / 12 pièces
Date d’expédition estimée: 22-09-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Accuform™
  • Verre borosilicaté KG-33
  • Parois en verre transparent très épaisses
Spécification
Spécification
Transparent
Verre borosilicaté
Oui
PTFE / caoutchouc
13-425
49 mm
14 mm
1 ml
1,92 in
Conique
Bouchon à vis (avec opercule)
12/boîte