Learn More
DWK Life Sciences Colonnes avec bouchons en PTFE Kimble™ Kontes™
Fabriqué en verre borosilicaté
Marque: DWK Life Sciences 420540-0233
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Avec bouchon PTFE
- Le disque fritté à grosse porosité scellé (de 40 à 60μ m) soutient l’emballage
- Utilisez de la laine de verre pour soutenir l’emballage des colonnes sans disque fritté
- La prise en PTFE contrôle le débit
- Emballage non inclus
Spécification
22 mm | |
40 à 60 μm | |
300 mm | |
Disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
Colonne de chromatographie à gravité | |
110 ml | |
Verre |