Learn More
DWK Life Sciences Colonnes avec bouchons en PTFE Kimble™ Kontes™
Fabriqué en verre borosilicaté
Marque:  DWK Life Sciences 420540-0234
212.80 EUR valable jusqu'au 2024-03-31
Utilisez le code promo "21663" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 13476339
  • 224.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-09-2024
Description
Avec bouchon PTFE
  • Le disque fritté à grosse porosité scellé (de 40 à 60μ m) soutient l’emballage
  • Utilisez de la laine de verre pour soutenir l’emballage des colonnes sans disque fritté
  • La prise en PTFE contrôle le débit
  • Emballage non inclus
Spécification
Spécification
22 mm
40 à 60 μm
400 mm
Disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm
Colonne de chromatographie à gravité
150 ml
Verre