Learn More
DWK Life Sciences Cuves de développement CCM rectangulaires Kimble™ Kontes™
Cuves en verre moulé pour le développement de plaques CCM de toutes tailles jusqu’à 20 x 20 cm
Marque:  DWK Life Sciences 4161850000
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 6.64000kg
Code produit. 12766728
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Cuves en verre moulé pour le développement de plaques CCM de toutes tailles jusqu'à 20 x 20 cm
  • Cuves : K416180-0000, K416185-0000, K416190-0000
  • Couvercles : K416181-0000, K416186-0000
Spécification
Spécification
Antidérapant
Cuve de développement
4 x 11,75 x 10,75 po (10,16 x 29,8 x 27 cm)
10,16 cm
29,8 cm
27 cm
26,5 cm
5,4 kg
Verre moulé
Rectangulaires
4 po
11,75 in
10,75 in
10,47 in
12 lb