Learn More
DWK Life Sciences Tube de rechange Kimble™ Kontes™ pour broyeurs Dounce en verre pour tissus
Gamme de tubes de rechange pour les broyeurs Dounce pour tissus, de 2 ml à 100 ml.
75.40€ - 147.00€
Spécification
Quantité | Case of 1 |
---|---|
Type de produit | Tissue Grinder Tube |
À utiliser avec (équipement) | Dounce all Glass tissue grinders |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10432385
|
DWK Life Sciences
885303-0007 |
0,23 oz., 7 ml |
75.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11816271
|
DWK Life Sciences
885303-0015 |
0,5 oz., 15 ml |
147.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11864361
|
DWK Life Sciences
885303-0040 |
1,35 oz., 40 ml |
92.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11883722
|
DWK Life Sciences
885303-0002 |
0,06 oz., 2 ml |
83.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Gamme de tubes de rechange pour les broyeurs Dounce pour tissus, de 2 ml à 100 ml.
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Case of 1 | |
Tissue Grinder Tube | |
Dounce all Glass tissue grinders |