Learn More
DWK Life Sciences Tube à centrifuger de 100 ml Kimble™ KIMAX™ California avec barrette rouge
Le tube à centrifuger à fond conique KIMAX™ est utilisé pour tester les produits pétroliers conformément aux normes ASTM D91, D893 et D1796.
Marque: DWK Life Sciences 45239-100
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Tube KIMAX™ fabriqué avec une tubulure de paroi plus épaisse pour résister à des vitesses de centrifugation plus élevées
- Le tube est doté d’une barrette rouge permanente sous les graduations en émail blanc pour faciliter la lecture des résultats
- Les échelles et les légendes sont en émail de céramique blanc et durable
- Capacité de 100 ml
- FCR max. 800
- Tube de dia. ext. de 38 mm, longueur sans bouchon 200 mm
- Intervalles de graduation (ml) 0-0,5 dans 0,05, 0,5-2 dans 0,1, 2-3 dans 0,2, 3-5 dans 0,5, 5-10 dans 1, 10-25 dans 5, 50, 75, 100
- Tolérance (ml) 0 à 0,1 – ±0,02, au-dessus de 0,1 à 0,3 – ±0,03, au-dessus de 0,3 à 0,5 – ±0,05, au-dessus de 0,5 à 1 – ±0,05, au-dessus de 1 à 2 – ±0,10, au-dessus de 2 à 3 – ±0,10, au-dessus de 3 à 5 – ±0,20, au-dessus de 5 à 10 – ±0,50, au-dessus de 10 à 25 – ±1,00, au-dessus de 25 – ±1,00
- Sachet de 6, boîte de 12
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
USP, ASTM E 438, ASTM D91, D-893 et D-1796 | |
Oui | |
Utilisés dans la détermination des résidus dans les gaz de pétrole liquéfié (GLP) | |
Conique | |
Conique | |
0 à 0,5 ml par incréments de 0,05 ml, 0,5 à 2 ml par incréments de 0,1 ml, 2 à 3 ml par incréments de 0,2 ml, 3 à 5 ml par incréments de 0,5 ml, 5 à 10 ml par incréments de 1 ml, 10 à 25 ml par incréments de 5 ml et à 50 ml, 75 ml, 100 ml | |
800 x g |
100 mL | |
Verre borosilicaté | |
0 à 0,1 ml dans ± 0,2 ml, >0,1 à 0,3 ml dans ± 0,3 ml, >0,3 à 0,5 ml dans ± 0,05 ml, >0,5 à 1 ml dans ± 0,05 ml, >1 à 2 ml dans ± 0,1 ml, >2 à 3 ml dans ± | |
200 mm | |
38 mm | |
Tube à centrifuger |