Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques en plastique jetables Kimble™ conditionnées individuellement
Stérilisées par irradiation et adaptées aux travaux de culture tissulaire
Marque:  DWK Life Sciences 56900-50510
317.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21936" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 2.35000kg
Code produit. 16498965
  • 340.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • Ayez des pointes uniformes tirées ou moulées et des extrémités supérieures biseautées ou moulées avec un bouchon en coton
  • Deux anneaux vers l’extrémité supérieure indiquent que la petite quantité restante dans la pointe après la distribution doit être soufflée et ajoutée au volume principal livré
  • La taille de 5 ml est maintenant conçue en deux pièces
  • L’emballage à code couleur permet de choisir rapidement et avec précision la bonne taille des pipettes
  • Étalonné “pour délivrer un volume donné” pour basculer
Informations sur la commande
Enveloppements individuels en papier / plastique suremballés dans des boîtes de distribution
Compliance
Conçues conformément à la norme ASTM™ E 934.
Spécification
Spécification
Oui
ASTM E934
Plastique
Pour les travaux de culture de tissu
0,5 ml
50/sachet, 100/boîte
Emballage individuel
50 ml
Oui
Oui
1,5 mm
Stérile
Oui
10 ml
0,75 mL
Violet
Pipette sérologique