Learn More
DWK Life Sciences Flacons de filtration KIMAX™ Brand
Conçus pour apporter une résistance maximale
Marque:  DWK Life Sciences 270504000
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15332324
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Paroi robuste
  • Cols façonnés pour un ajustement uniforme du bouchon avec une bride plate et épaisse
  • Sans bras latéral
  • Échelle en émail de céramique blanche durable pour indiquer le volume approximatif
Certifications
ASTM Specification E1406, Type I requirements
Spécification
Spécification
ASTM, E1406, type I
4000 ml
150 à 500 ml
14.96 in
20.8 cm
8.18 in
Verre borosilicaté
250 ml
38 cm
12