Learn More
DWK Life Sciences Flacons volumétriques en verre transparent résistant Kimble™ KIMAX™ de classe A avec bouchons en PE
Avec bouchons en polyéthylène
269.00€ - 591.60€
Spécification
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Graduated | Oui |
Mouth Style | Large |
Forme du fond | Plat |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11842943
|
DWK Life Sciences
92812P50 |
50 ml |
269.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11862943
|
DWK Life Sciences
92812P500 |
500 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11852943
|
DWK Life Sciences
92812P250 |
250 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Le col large facilite l’accès de la pipette
- Les parois épaisses et uniformes assurent une solidité, durabilité et sécurité supérieures
- Marquages larges, permanents et faciles à lire
- Fonds intérieurs plats pour l’agitation avec des barreaux d’agitation standard
- Gradués pour des tolérances volumétriques de classe A
- Étalonnés “pour leur volume contenu”
- Des tailles allant de 5 à 250 ml sont étalonnées pour répondre aux normes ASTM™ E288
Spécification
Polyéthylène | |
Oui | |
Plat |
Verre borosilicaté | |
Large |