Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en PEHD linéaire Kimble™
Le fond fermé s’adapte au col conique standard
Marque:  DWK Life Sciences 28160R-16
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 15341601
Quantité Prix
1 36.98€ / 1 pièce
10 32.01€ / 1 pièce
Expédition estimée
02-02-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Bouchon en PE à usage intensif
  • La bride présente sur le bouchon protège le verre
Spécification
Spécification
Utilisés comme pièces de rechange pour les éléments qui sont rodés aux dimensions d’un bouchon conique standard
16
Jaune, Bleu
Bouchon
16
HDPE