Learn More
DWK Life Sciences Tubes de comparaison de couleurs de forme basse Kimble™
Code produit. 11848512
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
Graduations:
50 et 100 ml
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Volume (métrique) Graduations unitSize
11848512 100 mL 50 et 100 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 11848512 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4531050100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le fond sans ombre permet de visualiser avec une lumière sans distorsion
Le fond sans ombre permet une visualisation avec une lumière sans distorsion
  • Les anneaux et les légendes sont en émail de céramique blanc durable
  • Des anneaux coïncident avec des volumes spécifiques de liquide
  • Ensembles appariés ou inégalés de 50 et 100 ml
  • En verre, non stériles, autoclavables
Informations sur la commande
L’échelle à anneaux gradués de l’un des six tubes ne varie pas de plus de 3 mm par rapport à celle de tout autre tube de l’ensemble.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 100 mL
Longueur (métrique) 200 mm
Diamètre (métrique) externe 32 mm
Graduations 50 et 100 ml
Quantité Kit non assorti de 6
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.