Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants pour les mains en nitrile blancs stériles Kimtech™ G3
GREENER_CHOICE
Catalog Number 11780813
238.59 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21636" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Taille : 8,5
Les gants en nitrile blancs stériles Kimtech™ G3 offrent une meilleure protection pour les salles blanches stériles contre une large gamme de contaminants. Avec une finition texturée et une composition en nitrile respectueuse de la peau, les gants stériles main droite/main gauche protègent les utilisateurs et les procédés de manière similaire.
  • Conformité assurée :
    • EPP cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425
    • EN ISO 374-1:2016 Protection contre les éclaboussures de produits chimiques de type C (K)
    • EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par les produits chimiques
    • EN ISO 374-5 :2016 Micro-organisme et protection contre les virus
    • ASTMD6978-05 Protection contre les éclaboussures de médicaments cytotoxiques
    • Niveau garanti de stérilité (SAL) 10-6
    • Certificat d’analyse disponible en ligne
    • Certificat de stérilité disponible en ligne
  • Construction en nitrile blanc efficace et respectueuse de l’environnement, validée selon un niveau garanti de stérilité (SAL) de 10-6 et un emballage prêt pour salles blanches qui minimise les déchets sans compromettre la sécurité.
  • Le matériau en nitrile blanc entièrement stérilisé est plus solide et plus souple que le latex et présente des niveaux de protection de contamination élevés certifiés contre les particules, les micro-organismes, les virus, les médicaments cytotoxiques et les éclaboussures de produits chimiques avec un faible niveau d’endotoxines.
  • Les gants sont spécifiques à chaque main, jetables et de couleur blanche avec un haut niveau de propreté.
  • Les bouts des doigts texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
  • Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certifications/Conformité ISO 9001 ; CE CAT III ; EPP catégorie III – Complexe CE
Couleur Blanc
Finition externe Entièrement texturé
Hand Spécifique
Matériau Nitrile
Dimensions 8,5
Résistance à la traction Après le vieillissement : 26, Avant le vieillissement : 24
Longueur (métrique) 30 cm