Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants ambidextres en latex Kimtech™ PFE-Xtra
Les gants ambidextres résistants Kimtech™ PFE-Xtra Latex conviennent aux applications et environnements difficiles qui présentent un risque élevé d’éclaboussures de produits chimiques. Les gants sont ambidextres, non stériles et fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel, respectueux de la peau.
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D3578 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 374-1:2016 ; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | Non |
Applications | Laboratoire |
AQL | 1,5 |
Alert:
These products contain natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.
Description
Ambidextrous latex gloves are suitable for challenging applications and environments that have a high risk of chemical splash.
- Le latex PFE-Xtra™ offre des niveaux élevés de protection contre la contamination, y compris les éclaboussures de produits chimiques améliorés.
- Les gants sont non stériles, ambidextres, jetables et blancs.
- Les bouts des doigts et paumes texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
- Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
- Fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel pour un faible risque de dermatite et ne contenant aucune poudre, réduisant les risques d’irritation de la peau pour le porteur.
- Conformité assurée :
- EPP cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Protection contre les éclaboussures de produits chimiques de type C (K)
- EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par les produits chimiques
- EN ISO 374-5 :2016 Micro-organisme et protection contre les virus
Spécification
ASTM D3578 | |
Non | |
1,5 | |
Oui | |
Oui | |
Latex | |
0,25 mm | |
KIMTECH™ PFE-Xtra | |
30,4 cm |
EN ISO 374-1:2016 ; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 | |
Laboratoire | |
Naturel | |
Entièrement texturés | |
Non | |
10,2 mil | |
Non | |
12 in |