Learn More
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres en nitrile Kimtech™ G3 NxT™
Les gants ambidextres nitrile Kimtech™ G3 NxT™ sont des gants non stériles pour salle blanche sans latex ni silicone pour des applications délicates. La finition lisse, avec des bouts de doigts texturés et un matériau dissipateur d’électricité statique, assure un contrôle rigoureux de la contamination.
Marque: Kimberly-Clark™ 62994
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 11.34000kg
Description
- Conformité assurée :
- EPP cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Protection contre les éclaboussures de produits chimiques de type C (K)
- EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par les produits chimiques
- EN ISO 374-5 :2016 Micro-organisme et protection contre les virus
- Certificat d’analyse disponible en ligne
- Gants jetables de pointe offrant une protection, une propreté et une qualité inégalées et fournis dans des emballages prêts pour salles blanches qui minimisent les déchets.
- La construction en nitrile donne des produits plus solides et plus fins que les gants en latex et offre une meilleure protection contre une vaste gamme de contaminants, notamment les micro-organismes, les virus et les éclaboussures de produits chimiques.
- Testés ambidextres et anti-statiques
- Les bouts des doigts texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
- Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
Spécification
ISO 9001 ; CE CAT III ; EPP catégorie III – Complexe CE | |
Lisse | |
Oui | |
Non poudrés | |
Non stérile | |
30 cm |
Blanc | |
Ambidextre | |
Nitrile | |
XL | |
À bord roulé |