Learn More
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres en nitrile Kimtech™ G3 NxT™
Description
Les gants en nitrile Kimtech™ G3 NxT™ garantissent une protection et une propreté optimales en toutes circonstances dans de nombreux environnements de salles blanches. Garantissant de hauts niveaux de propreté et faisant l'objet de test rigoureux conformément aux exigences réglementaires, ces gants en nitrile conviennent pour les environnements des salles blanches ISO Classe 3 ou supérieure.Le polymère de nitrile synthétique est conçu pour un maximum de confort et de fiabilité, avec des extrémités de doigts texturées pour une meilleure préhension et une étanchéité exceptionnelle qui présente de faibles risques de microperforations. Ils sont ambidextres et disposent de manchettes à bord roulé pour une résistance accrue et pour faciliter l'enfilage : l'assurance qu'ils ne risquent pas de se déchirer pendant leur utilisation.Nos gants de protection non stériles en nitrile ne sont pas poudrés et sont dépourvus de latex et de silicone. L'absence de latex naturel réduit les risques potentiels de réactions allergiques de TYPE 1, protégeant l'utilisateur et l'application. Possédant également des propriétés antistatiques, ces gants conviennent pour les procédés et les composants sensibles.Les gants en nitrile pour salle blanche Kimtech™ G3 NxT™ confèrent aux utilisateurs confort et protection tout en leur permettant d'exécuter leurs recherches sans risque de contamination. Certifiés EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425, ils sont conditionnés en sachets en polyéthylène compatibles avec les salles blanches pour une intégration aisée à vos procédés.Tailles disponibles et codes associés :XS - 62990S - 62991M - 62992L - 62993L+ - 62995XL - 62994 10 sachets de 100 gants ambidextres blancs, M, (1 000 pièces au total)
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425 - Protection contre les projections de produits chimiques, EN ISO 374-1:2016 Type C (K)- Résistance à la dégradation par les produits chimiques, EN 374-4:2003- Protection virus et micro-organismes, EN ISO 374-5:2016- Certificat d'analyse disponible en ligne
- Gants à la pointe de la technologie offrant une protection, une propreté et une qualité inégalées, présentés dans un emballage prêt à l'emploi en salle blanche qui réduit les déchets.
- La conception en nitrile crée des gants plus résistants et plus fins que les gants en latex et assure une protection optimisée contre un grand nombre de contaminants, parmi lesquels les projections de produits chimiques, les virus et les micro-organismes.
- Gants ambidextres et antistatiques
- Les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces.
- Les manchettes à bord roulé accentuent la résistance des gants en réduisant le risque de déchirure et en améliorant leur durabilité, tout en facilitant l'enfilage et le retrait.
- Leur conception non poudrée dépourvue de latex naturel et de silicone réduit les risques d'irritation cutanée.
- Produit disponible dans les tailles XS à XL.
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001 ; CE CAT III ; EPI catégorie III - Complexe CE |
Couleur | Blanc |
Finition externe | Lisse |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Non poudrés |
Dimensions | Moyenne |
Stérilité | Non stérile |
Type de manchette de gant | À bord roulé |
Afficher plus |