missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark™ Gants en nitrile stériles Kimtech™ G3 Sterling™

Avec des niveaux élevés de protection contre la contamination, les gants en nitrile stériles KIMTECH™ G3 Sterling™ sont utilisés dans les salles blanches stériles selon la norme ISO de classe 5, classe A ou supérieure, des BPF de l’UE. Les gants spécifiques à chaque main sont adaptés à l’enfilage double, sans latex et apyrogènes.

Marque:  Kimberly-Clark™ 11826

Code nomenclature Nacres: HA.01

Informations supplémentaires : Poids : 8.57700kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11768532

  • 388.00€ / 300 paires

En stock, prêt à être expédié : 5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Conformité assurée :
    • EPP cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425
    • EN ISO 374-1:2016 Protection contre les éclaboussures de produits chimiques de type C (K)
    • EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par les produits chimiques
    • EN ISO 374-5 :2016 Micro-organisme et protection contre les virus
    • ASTMD6978-05 Protection contre les éclaboussures de médicaments cytotoxiques
    • Niveau garanti de stérilité (SAL) 10-6
    • Certificat d’analyse disponible en ligne
    • Certificat de stérilité disponible en ligne
  • Construction efficace et respectueuse de l'environnement. Conditionnement prêt pour les salles blanches qui minimise les déchets sans compromettre la sécurité.
  • Le matériau en nitrile entièrement stérilisé est plus solide et plus fin que le latex et offre une protection certifiée contre un large éventail de contaminants, y compris les virus, les micro-organismes et les éclaboussures de produits chimiques.
  • Les gants sont spécifiques à chaque main, jetables et de couleur grise avec un haut niveau de propreté.
  • Les bouts des doigts texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
  • Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
Spécification

Spécification

ISO 5
À bord roulé
8,5
Non poudré
Stérile
ISO 9001 ; CE CAT III ; EPP catégorie III – Complexe CE
Bouts des doigts texturés
Nitrile
Après le vieillissement : 38, Avant le vieillissement : 42
Gris
30,5 cm
Vidéos
FDS
Documents