Learn More
Thermo Scientific™ Préparation d’échantillons de paillasse KingFisher Apex
KingFisher Apex est l’instrument de préparation d’échantillons de paillasse le plus facile à utiliser et le plus polyvalent du laboratoire pour 24 et 96 échantillons par cycle. Extraction homogène à haut débit d’ADN, d’ARN, de protéines et de cellules avec une vaste sélection de protocoles d’application validés
Marque:  Thermo Scientific™ 5400920
Informations supplémentaires : Poids : 56.00000kg
Code produit. 16502452
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Description
Description
Kingfisher Apex est un instrument polyvalent et convivial qui utilise le traitement des particules magnétiques pour automatiser la purification ou l’isolement de l’ADN, de l’ARN, des protéines et des cellules à partir de pratiquement n’importe quelle source. L’Apex déplace les microbilles magnétiques et non les liquides à travers les étapes principales de la préparation des échantillons : liaison, lavage, élution. Ce processus offre une excellente qualité, des résultats reproductibles et réduit le temps de manipulation des échantillons.
  • Système de purification d’échantillons à haut débit facile à utiliser pour l’automatisation de la purification de l’ADN / ARN, des protéines et des cellules
  • Permet une purification polyvalente et à haute vitesse avec des résultats reproductibles
  • Interface facile à utiliser avec un écran tactile permettant à l’utilisateur de contrôler tous les détails de l’application et du processus de purification
  • Logiciel BindIx pour PC pour plus de commodité
  • Vaste sélection de protocoles validés pour différents types d’applications
  • Bibliothèque cloud pour une récupération rapide des protocoles
Spécification
Spécification
Plasma, Sang, Urine, Salive, Homogénat cellulaire, Homogénat tissulaire
Plaque à 96 puits KF 15 à 200 μl, plaque à 96 puits DW 15 à 1 000 μl, 96 tube de stockage 30 à 200 μl
96-well
KingFisher Apex avec tête combinée 96
En dessous de +4°C
Génomique et protéomique, identification cible, dosages vétérinaires, découverte des marqueurs biologiques, contrôle de la qualité, médecine légale
96
96
Max 23 h 59 min
96 KF, 96 DW, tube de stockage 96
56 cm
46 cm
56 kg
79 cm
PCR/qPCR, séquençage, spectrométrie de masse
8
96 échantillons / protocole
> 98 % avec des particules de 2,8 µm
Écran tactile de 10 po
de +4°C au-dessus de la température ambiante à +100°C
environ >1 μm
96 dans un cadre, interchangeable
2 unité
22 in
18 in
123 lbs
31 in
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service