Learn More
Thermo Scientific™ Préparation d’échantillons de paillasse KingFisher Apex
KingFisher Apex est l’instrument de préparation d’échantillons de paillasse le plus facile à utiliser et le plus polyvalent du laboratoire pour 24 et 96 échantillons par cycle. Extraction homogène à haut débit d’ADN, d’ARN, de protéines et de cellules avec une vaste sélection de protocoles d’application validés
Marque:  Thermo Scientific™ 5400930
Informations supplémentaires : Poids : 56.00000kg
Code produit. 16512452
  • sur devis / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2024
pour voir le stock disponible 
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
Kingfisher Apex est un instrument polyvalent et convivial qui utilise le traitement des particules magnétiques pour automatiser la purification ou l’isolement de l’ADN, de l’ARN, des protéines et des cellules à partir de pratiquement n’importe quelle source. L’Apex déplace les microbilles magnétiques et non les liquides à travers les étapes principales de la préparation des échantillons : liaison, lavage, élution. Ce processus offre une excellente qualité, des résultats reproductibles et réduit le temps de manipulation des échantillons.
  • Système de purification d’échantillons à haut débit facile à utiliser pour l’automatisation de la purification de l’ADN / ARN, des protéines et des cellules
  • Permet une purification polyvalente et à haute vitesse avec des résultats reproductibles
  • Interface facile à utiliser avec un écran tactile permettant à l’utilisateur de contrôler tous les détails de l’application et du processus de purification
  • Logiciel BindIx pour PC pour plus de commodité
  • Vaste sélection de protocoles validés pour différents types d’applications
  • Bibliothèque cloud pour une récupération rapide des protocoles
Spécification
Spécification
Plasma, Sang, Urine, Salive, Homogénat cellulaire, Homogénat tissulaire
Plaque à 96 puits KF 50 à 150 μl, plaque à 96 puits DW 50 à 1 000 μl
96-well
KingFisher Flex avec tête à 96 puits DW
En dessous de +4°C
Génomique et protéomique, identification cible, dosages vétérinaires, découverte des marqueurs biologiques, contrôle de la qualité, médecine légale
96 dans un cadre, interchangeable
96
Max 23 h 59 min
96 KF, 96 DW
56 cm
46 cm
56 kg
79 cm
PCR/qPCR, séquençage, spectrométrie de masse
8
96 échantillons
> 98 % avec des particules de 2,8 µm
Écran tactile de 10 po
de +4°C au-dessus de la température ambiante à +100°C
environ >1 μm
96 dans un cadre, interchangeable
2 unité
22 in
18 in
123 lbs
31 in
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service