Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 24 deep-well format
Les consommables pour les systèmes Thermo Scientific KingFisher Flex sont exclusivement destinés à ces instruments.
Marque:  Thermo Scientific™ 97002620
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 7.00000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15688465
  • 542.00€ / 50 pièces
Expédition estimée
09-07-2021
Description
Description
Les consommables KF Apex sont compatibles avec les formats de tête à 96 ou 24 aimants permettant une collecte efficace des microbilles et un traitement reproductible.
À utiliser avec : 24 plaques Deepwell Thermo Scientific™ KingFisher™, 96 plaques Deepwell Thermo Scientific™ Microtiter™, 96 plaques KingFisher et plaques PCR rigides à jupe pleine.
Spécification
Spécification
24 Sample
KingFisher Flex and Presto
Plate and Comb
24 peignes et plaques à puits profonds Kingfisher, stériles
Vidéos
FDS
Documents
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.