Learn More
Comprimés catalyseurs de cuivre Kjeldahl, Technique, Contient 1 g Na2SO4 et l’équivalent de 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical
Comprimés catalyseurs de cuivre Kjeldahl, technique, contient 1 g de Na2SO4 et l’équivalent de 0,1 g de CuSO4, Fisher Chemical, quantité : 1000 comprimés, bleu-blanc, numéro MDL : 147336, conditionnement : Pot de poudre en plastique, forme physique : Solide
Marque: Fisher Chemical K/0120/81
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 7757-82-6 Poids : 1.23000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Description
Kjeldahl Copper Catalyst Tablets, Technical, Contains 1g Na2SO4 And Equivalent Of 0.1g CuSO4, Fisher Chemical, Quantity: 1000 tablets, Blue-White, MDL Number: 147336, Packaging: Plastic powder jar, Physical Form: Solid
Spécification
Récipient de poudre en plastique | |
1000 tablets | |
Solide |
Blue-White | |
147336 |